Merck
W284220
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
≥99.0%, natural, FG
Synonim(y):
Methyl propyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer FEMA:
2842
Beilstein:
506058
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
7.054
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
941 °F
granice wybuchowości
8.2 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; woody; spicy
ciąg SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W284220-1KG-K4061834368458
W284220-100G-K4061834358916
W284220-SAMPLE-K4061834358923