134848
Triphenylmethanol
97%
Synonim(y):
Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
tw
360 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
rozpuszczalność
dioxane: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Klucz InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3