Kluczowe dokumenty
T83607
Bromotriphenylmethane
98%
Synonim(y):
Triphenylbromomethane, Trityl bromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
152-154 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Br/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?