Merck
106550
Sigma-Aldrich
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
≥97%
Synonim(y):
Stilbene dibromide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(Br)CH(Br)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
solid
mp
241 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Br[C@H]([C@H](Br)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14+
Klucz InChI
GKESIQQTGWVOLH-OKILXGFUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane undergoes electrochemical dehalogenation in acetonitrile. It is reduced by electrogenerated C60−3.
Zastosowanie
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane(meso-SBr2) was used to study the reaction of ± and meso-SBr2 with 9-substituted fluorenide ions in dimethyl sulfoxide.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electro-organic chemistry of fullerenes. Part 1. Indirect cathodic reduction of vic-dihalides and perfluoroalkyl halides using C60 as mediator. Cyclic voltammetric study and preparative-scale electrolysis.
Fuchigami T, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 411(1), 115-119 (1996)
Debromination of meso-and (?)-1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane by 9-Substituted Fluorenide Ions: Correlation between Stereochemical Results and Redox Potentials.
Lund T, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 47, 877-877 (1993)
Reduction of Vicinal Dihalides. I. The Electrochemical Reduction of meso and (?)-1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane.
Fawell P, et al.
Australian Journal of Chemistry, 43(8), 1421-1430 (1990)