Key Documents
301590
Tetrabutylammonium tribromide
98%
Synonim(y):
TBABr3, Tetrabutylammonium bromide perbromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
71-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Br-]Br.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
XXSLZJZUSYNITM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As a catalyst in the preparation of O-isopropylidene derivatives of free sugars.
- As a reagent in methanol for the cleavage of tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers chemoselectively.
- As a catalyst in the synthesis of bis-indolymethanes by electrophilic substitution of indoles with different aldehydes.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?