About This Item
Wzór liniowy:
CsI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.9%
mp
207 °C (lit.)
gęstość
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Cs](I)I
InChI
1S/Cs.I3/c;1-3-2/q+1;-1
Klucz InChI
PSDVEXXHXQVSQT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Xianwen Lou et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 30(24), 2628-2634 (2016-09-20)
Ionization in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS) is a very complicated process. It has been reported that quaternary ammonium salts show extremely strong matrix and analyte suppression effects which cannot satisfactorily be explained by charge transfer reactions. Further investigation
Subhamoy Saha et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(13), 2924-2934 (2019-03-05)
Iodine plays a key role in tropospheric ozone destruction, atmospheric new particle formation, as well as growth. Air-water interface happens to be an important reaction site pertaining to such phenomena. However, except iodide (I-), the behavior of other iodine species
Michaela Rödel et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2018-12-28)
Dual setting cements composed of an in situ forming hydrogel and a reactive mineral phase combine high compressive strength of the cement with sufficient ductility and bending strength of the polymeric network. Previous studies were focused on the modification with
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
483338-25G | |
483338-5G | 4061838120083 |