Kluczowe dokumenty
11195
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(S)-2-Aminobutanedioic acid sodium salt, Sodium L-aspartate
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate, ≥99.0% (NT)
Próba
≥99.0% (NT)
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D −14±1°, c = 1% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
~140 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
Klucz InChI
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?