Kluczowe dokumenty
Y0000304
Arginine aspartate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Arginine L-aspartate salt, S(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO4 · C6H14N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.30
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
arginine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O.NC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N4O2.C4H7NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;/m1./s1
Klucz InChI
SUUWYOYAXFUOLX-PGMHMLKASA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny asparaginianu argininy EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Substrat syntazy tlenku azotu, który jest przekształcany w cytrulinę i tlenek azotu (NO). Indukuje uwalnianie insuliny poprzez mechanizm zależny od tlenku azotu.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng Gao et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 118, 349-355 (2015-11-26)
Advanced adenomas are of higher risk to progress to colorectal cancer (CRC), the third leading cause of cancerous death worldwide. Endoscopy-based adenoma removal greatly contributes to arresting the progression of adenoma to CRC. Precise diagnosis, post-polypectomy surveillance and the follow-up
Bianca D Balmant et al.
Nutrition and cancer, 70(2), 249-256 (2018-01-19)
This study evaluated the effects of L-arginine supplementation on blood parameters, kidney and liver function, immunoglobulins and noninflammatory infiltrates in the small intestines of rats subjected to chemotherapy with 5-fluorouracil (5-FU). Thirty-two Wistar rats were randomly distributed into 4 groups