Kluczowe dokumenty
PHR2813
Supelco
Arginine aspartate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
L-Arginine L-aspartate salt, S(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO4 · C6H14N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.30
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000304
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
arginine
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O.NC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N4O2.C4H7NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;/m1./s1
Klucz InChI
SUUWYOYAXFUOLX-PGMHMLKASA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Substrat syntazy tlenku azotu, który jest przekształcany w cytrulinę i tlenek azotu (NO). Indukuje uwalnianie insuliny poprzez mechanizm zależny od tlenku azotu.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)