klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
7.14 (vs air)
ciśnienie pary
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Próba
98.0-102.0% (by Na2S2O3, titration)
Postać
liquid
rezystywność
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
tw
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
gęstość
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
Klucz InChI
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- quinones
- α,β-dibromosuccinic acid
- (Z)-ethyl 2-bromo-5-(trimethylsilyl)pent-2-en-4-ynoate
- α,α′-dibromo-2′,4′-dinitro-2(or3 or 4)-(acetyloxy)bibenzyls
- dibenzylnaphthols
- Aziridination of olefins with chloramine-T to form N-tosyl aziridines.
- Conversion of epoxides and CO2 to cyclic carbonates in a continuous flow system.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2