Kluczowe dokumenty
1.01948
Supelco
Brom
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Bromine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Numer indeksu EC:
231-778-1
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
233 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Formularz
liquid
Lepkość kinematyczna
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
rozpuszczalność
35 g/L
gęstość
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Klucz InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
do analizy 11191 ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Zastosowanie
Brom do analizy 11191 ACS, ISO, Reag. Ph Eur. CAS 7726-95-6, masa molowa 159,81 g/mol.
Komentarz do analizy
Test≥ 99.5 %Chlor (Cl)≤ 500 ppmJod (I)≤ 10 ppmMetale ciężkie (jak Pb)≤ 2 ppmZwiązki siarki (jako SO4)≤ 5 ppmAl (aluminium)≤ 0,050 ppmBa (Bar)≤ 0,100 ppmBe (beryl)≤ 0,020 ppmBi (bizmut)≤ 0,100 ppmCa (Wapń)≤ 0,200 ppmCd (Kadm)≤ 0,050 ppmCo (Kobalt)≤ 0,020 ppmCr (chrom)≤ 0,050 ppmCu (Miedź)≤ 0,100 ppmFe (Żelazo)≤ 0,500 ppmGe (german)≤ 0,050 ppmK (Potas)≤ 0,100 ppmLi (lit)≤ 0,020 ppmMg (Magnez)≤ 0,500 ppmMn (Mangan)≤ 0,020 ppmMo (molibden)≤ 0,020 ppmNa (Sód)≤ 0,500 ppmNi (Nikiel)≤ 0,020 ppmSr (stront)≤ 0,020 ppmTi (tytan)≤ 0,100 ppmTl (Tal)≤ 0,050 ppmV (Wanad)≤ 0,050 ppmZn (cynk)≤ 0,100 ppmZr (cyrkon)≤ 0,100 ppmOrganiczne związki bromuprzechodzi testSubstancje nielotne≤ 50 ppmGęstość (d 20/20): około 3,1 g/cm³
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2