klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.8 (vs air)
ciśnienie pary
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
opis
48% aqueous HBr
Próba
47.0-49.0% (ACS specification)
48%
Postać
liquid
pozostałość po prażeniu
≤0.002%
gęstość
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Klucz InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- For the regioselective bromination of anilides to bromoanilides.
- Oxidative bromination of olefins, alkynes, and ketones to corresponding dibrominated alkanes, dibrominated alkenes, and α-bromoketones.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1