About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.91
Beilstein:
3587158
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.8 (vs air)
ciśnienie pary
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
opis
48% aqueous HBr
Próba
48%
Formularz
liquid
gęstość
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Klucz InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrobromic acid is the strongest mineral acid that is used as a brominating agent in the preparation of organobromine compounds and inorganic bromides. It is also used as a catalyst in a variety of organic reactions.
Zastosowanie
Hydrobromic acid can be used as:
- A catalyst in transesterification reactions.
- A reagent to synthesize cellulose nanocrystals (CNCs) via acidic hydrolysis of cotton fibers.
- A reactant to prepare denitrosation reagent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
The oxidation of acetophenones to arylglyoxals with aqueous hydrobromic acid in dimethyl sulfoxide.
Floyd MB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(25), 5022-5027 (1985)
Production of cellulose nanocrystals using hydrobromic acid and click reactions on their surface.
Sadeghifar H, et al.
J. Mater. Sci., 46(22), 7344-7355 (2011)
M Y Mirza
Talanta, 27(2), 101-106 (1980-02-01)
The extraction of Pd(II), Rh(III), Ir(III), Au(III) and Pt(IV) from hydrochloric and hydrobromic acid with 5% tri-iso-octylamine solution in carbon tetrachloride has been studied. The gold extract from hydrochloric acid is yellow and absorbs at 325 nm, the palladium compound
Efficient bromination of olefins, alkynes, and ketones with dimethyl sulfoxide and hydrobromic acid.
Song S, et al.
Green Chemistry, 17(6), 3285-3289 (2015)
Hydrobromic acid-catalyzed Friedel-Crafts type reactions of naphthols.
Xu C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(4), 1559-1562 (2014)