Key Documents
243973
Sodium bisulfite
ACS reagent
Synonim(y):
Sodium hydrogensulfite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Postać
powder or crystals
stężenie
≥58.5% SO2
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
4.3 (10 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
Klucz InChI
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used as a reagent during the synthesis of 5,6-dihydrouracil-6-sulfonate.
- A reagent to synthesize aldehyde-bisulfite adducts from aromatic and aliphatic aldehydes.
- A catalyst in the solvent-free etherification of aromatic/aliphatic alcohols to synthesize symmetric and unsymmetric ethers via intermolecular dehydration.
- An additive in the copper-catalyzed homocoupling of ketoxime carboxylates to synthesize symmetrical pyrroles.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1