Key Documents
8.06356
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen sulfite
(39% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
Sodium bisulfite, Sodium bisulfite solution, Bisulfite
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
40 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
pH
4.5 (20 °C in H2O)
mp
-44 °C
gęstość
1.34 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
  • Pharmacokinetic studies: An LC-MS/MS method incorporating microelution-solid phase extraction was developed for the simultaneous plasma quantification of aripiprazole and its metabolite, dehydro-aripiprazole, indicating its application in human pharmacokinetic studies utilizing deuterated aripiprazole, such as Aripiprazole-d₈ (Wojnicz et al., 2018).
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): 37.0 - 42.0 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1