Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
112704
Formaldehyde-sodium bisulfite adduct
95%
Synonim(y):
Sodium formaldehyde bisulfite
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
sulfonic acid
ciąg SMILES
O=S(CO)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/CH4O4S.Na/c2-1-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Formaldehyde-sodium bisulfite adduct is used as a standard in the synthesis of 3-Hydroxypropionaldehyde (3HPA). It can be assayed by HPLC with fluorometric detection in selected foods.
Zastosowanie
- Cytrynian trietylu jako nietoksyczny rozpuszczalnik w zastosowaniach farmaceutycznych: Zbadano zastosowanie cytrynianu trietylu w implantach PLGA formowanych in situ, koncentrując się na jego roli jako mniej toksycznego rozpuszczalnika w porównaniu z tradycyjnymi opcjami. To zastosowanie pokazuje znaczenie cytrynianu trietylu w opracowywaniu bezpieczniejszych preparatów farmaceutycznych (Ramos et al., 2024).
- Cytrynian trietylu w badaniach nad biodegradowalnymi polimerami: Bada wpływ cytrynianu trietylu na przędzenie w stanie stopionym i właściwości strukturalne włókien poli(kwasu mlekowego). Badanie to podkreśla jego skuteczność jako plastyfikatora, zwiększającego przetwarzalność i właściwości biodegradowalnych polimerów, istotnych dla systemów kontrolowanego uwalniania leków (Gzyra-Jagieła et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
R Aris et al.
The American review of respiratory disease, 141(3), 546-551 (1990-03-01)
Hydroxymethanesulfonate (HMSA), the bisulfite (HSO3-) adduct of formaldehyde (CH2O), is a common constituent of California acid fogs. HMSA, most stable in a fog pH range of 3 to 5, dissociates at 6.6, the pH of the fluid lining human airways.
Yuegang Zuo
Chemosphere, 51(3), 175-179 (2003-02-20)
The determination of the photo-production rate of hydroxyl radical (OH) in atmospheric liquids is of fundamental importance to an understanding of atmospheric aquatic chemistry. Recently, several studies have been performed to examine the photo-chemical formation rate of OH in cloud
Hydroxymethylated polysulphone for islet macroencapsulation allows rapid diffusion of insulin but retains PERV.
P Petersen et al.
Transplantation proceedings, 34(1), 194-195 (2002-04-18)
C R Warner et al.
Food additives and contaminants, 7(5), 575-581 (1990-09-01)
The reaction of sulphite with formaldehyde to form hydroxymethylsulphonate (HMS), which is very stable under the controlled conditions of this assay, was used as the first step in an analytical procedure to determine foodborne sulphite. The effect of mobile-phase pH
Stephen Wai Cheung Chung et al.
Journal of AOAC International, 91(1), 98-102 (2008-04-02)
A rapid and accurate method for measuring low part-per-million levels of free and reversibly-bound sulfites in selected foods by using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorometric detection was developed. Sulfites were extracted with sodium tetrachloromercurate solution and determined by HPLC-fluorescence