Merck
163511
Sigma-Aldrich
Hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
Synonim(y):
Sodium formaldehydesulfoxylate
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2SO2Na · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
64-68 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
grupa funkcyjna
sulfinic acid
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h2H,1H2,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Klucz InChI
UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Oxidation reation of hydroxymethanesulfinic acid with chlorite has been studied in the pH range 4-8. It is a sulfur-containing reducing agent.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent trends in the chemistry of sulfur-containing reducing agents.
Makarov, SV.
Russ. Chem. Rev., 70(10), 885-895 (2001)
Oxyhalogen-Sulfur Chemistry: Oxidation of Hydroxymethanesulfinic Acid by Chlorite 1.
Salem MA, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(22), 9377-9384 (1996)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly