Kluczowe dokumenty
42215
2,4-Dinitrophenylhydrazine Phosphoric acid solution
LiChropur™, substitute for the explosive solid, ~0.2 M (~4%)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
jakość
LiChropur™
skład
2,4-dinitrophenylhydrazine
ethanol
phosphoric acid
stężenie
~0.2 M (~4%)
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
gęstość
1.35 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O.NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4.H3O4P/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14;1-5(2,3)4/h1-3,8H,7H2;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
RYSWHUOYGUCXQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Indukowane światłem widzialnym Eu(3+) agregaty kwas hialuronowy-chitozan z ligandami heterocyklicznymi do czułego i szybkiego rozpoznawania niebezpiecznych jonów: Wykorzystanie monohydratu 1,10-fenantroliny w aplikacjach środowiskowych do skutecznego wykrywania niebezpiecznych jonów (Aleem AR, Ding W, Liu J, Li T, Guo Y, Wang Q, Wang Y, Rehman FUL, Kipper MJ, Belfiore LA, Tang J, 2021).
- Różnorodność strukturalna kompleksów miedzi(I) utworzonych przez ligandy difosfinowe na bazie pirolu i dipirolylometanu z wiązaniami wodorowymi cu-X---HN: Badania chemii koordynacyjnej monohydratu 1,10-fenantroliny, podkreślające jego rolę w tworzeniu nowych kompleksów miedzi(I) (Kumar S, Mani G, Dutta D, Mishra S, 2014).
- Bezpośredni transfer elektronów z oksydazy glukozy unieruchomionej na elektrodzie z węgla szklistego modyfikowanej polifenantroliną: Demonstruje wykorzystanie monohydratu 1,10-fenantroliny w zastosowaniach biosensorycznych dla mechanizmów bezpośredniego transferu elektronów (Oztekin Y, Ramanaviciene A, Yazicigil Z, Solak AO, Ramanavicius A, 2011).
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?