Kluczowe dokumenty
127442
Aminomethanesulfonic acid
97%
Synonim(y):
(Aminomethyl)sulfonic acid, 1-Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulphonic acid, aminomethylsulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
184 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
sulfonic acid
ciąg SMILES
NCS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5)
Klucz InChI
OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can also be used to functionalize the surface of single-walled carbon nanotubes (SWCNT) or porous metal-organic frameworks (MOF) to introduce the sulfonic acid functional groups for the preparation of nanocomposites.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?