Merck
195995
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneacetyl chloride
98%
Synonim(y):
2-Thienylacetyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.62
Beilstein:
114547
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
4 mmHg ( 83 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
bp
105-106 °C/22 mmHg (lit.)
130-135 °C/90 mmHg (lit.)
gęstość
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)Cc1cccs1
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
Klucz InChI
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 2-tiofenyloacetylu został użyty do syntezy:
  • (S)-etylo-1-(2-tiofenoacetylo)-3-piperydynokarboksylan, immunopotencjator zawierający nipekotan
  • prolek 5-fluorouracylu-cefalosporyny
  • seria nowych pochodnych N,N′-di(tiofenacetylo)diaminy
  • 6-β-(tiofen-2′-ylo)acetamidomorfina
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Development of an efficient synthesis for a nipecotate-containing immunopotentiator.
Moher ED, et al.
Organic Process Research & Development, 8(4), 593-596 (2004)
Synthesis and Biological Evaluation of N, N'-di (thiopheneacetyl) diamines Series as Antitubercular Agents.
Nora de Souza MV, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 183(12), 2990-2997 (2008)
James M Macdougall et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(22), 5983-5990 (2004-10-23)
A series of 6-beta-arylamidomorphines was synthesized and biologically evaluated. Various aryl substituents were introduced into the arylamidomorphines to examine substituent structure-activity relationships. Competition binding assays showed that compounds 10a-h bound to the mu opioid receptor with high affinity (0.2-0.6 nM).
Ryan M Phelan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(4), 1261-1263 (2009-01-27)
An efficient synthesis of a 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug is described for use against colorectal and other cancers in antibody and gene-directed therapies. The compound shows stability in aqueous media until specifically activated by beta-lactamase (betaL). The kinetic parameters of the 5-fluorouracil-cephalosporin
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at