Key Documents
108197
Cinnamyl alcohol
98%
Synonim(y):
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
tw
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
glycerol: soluble
organic solvents: freely soluble
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
Klucz InChI
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?