09111802
MS-1 cell line
09111802, human skin, mesothelioma. Loose aggregates with irregular outline, no central necrosis.
Synonim(y):
MS1 Cells
About This Item
Polecane produkty
product name
MS-1 cell line,
pochodzenie biologiczne
human skin
Postać
liquid
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not determined
morfologia
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
produkty
Cell line is CM2B4/MCV T, AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, chromogranin & NSE. Cell line is negative for for CK7, synaptophysin, LCA TTF-1, vimentin and CD99,
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Profil DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,14
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 8,9
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3