Kluczowe dokumenty
MKL-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 09111801, human skin. Loose floating aggregates with irregular outline and no central necrosis.
Synonim(y):
Komórki MKL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 09111801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09111801-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Hyperdiploid
morfologia
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
produkty
MKL-1 is positive for CM2B4/MCV T AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, NSE and TTF-1. MKL-1 is negative for CK7, chromagen, synaptophysin, neurofilament, LCA, vimentin and CD99.
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki neuroendokrynny rak skóry
Opis linii komórkowej
Komórki MKL-1 powstały z przerzutów do węzłów chłonnych u 26-letniego pacjenta rasy kaukaskiej. Komórki MKL-1 zawierają zintegrowany z genomem poliomawirus komórek Merkla. Komórki MKL-1 powodują powstawanie guzów po 4-6 tygodniach w miejscach podskórnych u atymicznych samców nagich myszy (BALB/c nu/nu).
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM Glutamina + 10% FBS
Rutyna subkultury
Posiać 3 x105 komórek/ml w 5%CO2; 37 °C Gęstość nasycenia wynosi około106 komórek/ml. Czas podwojenia populacji wynosi około 120 godzin.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)