Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa A375-C5
97011320, human skin, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Linia komórkowa A375-C5, 97011320
pochodzenie biologiczne
human skin
opis
Human malignant melanoma IL-1 insensitive
opakowanie
tube of 5 μg 97011320-DNA-5UG
pkg of vial of cells 97011320-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki czerniak złośliwy niewrażliwy na IL-1
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa A375-C5 nie reaguje na antyproliferacyjne działanie IL-1. Została ona wyprowadzona z linii rodzicielskiej A373 (nr katalogowy Sigma 88113005), którą poddano klonowaniu przez rozcieńczenie ograniczające. Metoda ta doprowadziła do powstania A375-C5 i klonu wrażliwego na IL-1, A375-C6 (nr katalogowy Sigma 97011321). Brak odpowiedzi A375-C5 jest prawdopodobnie spowodowany niedoborem receptora IL-1. Komórki zostały wyeliminowane z mykoplazmy w ECACC.
Zastosowanie
Badania oporności na IL-1, badania receptorów
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% FBS
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:5 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)