U-251 MG cell line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may beavailable for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UGfor DNA, 9063001, human brain, Pleomorphic/astrocytoid
Synonim(y):
Komórki U251, Komórki U251N, Ogniwa U-251MG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human brain
opakowanie
tube of 5 μg 09063001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09063001-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Pleomorphic/astrocytoid
produkty
Contains GFAP positive cells
receptory
PDGFR alpha and EGFR. See Nistér M. et al., (1988) & (1991)
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
- for the extraction of cancer stem cells from U-251 human glioblastoma cell line
- to study the mechanism of Pax6 (paired box protein)-associated increase in expression of Dkk3 (Dickkopf 3)
- to study the role of JARID1B (jumonji AT-rich interactive domain 1B) in the pathogenesis of glioma
- to study the therapeutic efficacy of Irinophore C combined with temozolomide in glioblastoma tumor model
Opakowanie
Profil DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10,11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)