OX-24
Reactivity: Anti-Factor H, human, 00010403
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS0
Reaktywność
Anti-Factor H, human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Hybrydoma mysz x mysz
Opis linii komórkowej
Linia hybrydoma OX-24 została opracowana poprzez immunizację myszy BALB/c czynnikiem H, a następnie fuzję komórek śledziony z mysimi komórkami szpiczaka NS0. Wykazano, że przeciwciało wykrywa ludzkie białko kontrolujące dopełniacz, czynnik H. OX-24, znane również jako MRC-OX24, zwiększało aktywność kofaktora czynnika H w rozszczepianiu rozpuszczalnego C3b za pośrednictwem czynnika I. Przeciwciało hamowało wiązanie znakowanego radioaktywnie czynnika H do powierzchniowo związanego C3b. Wykazano, że OX-23 (numer katalogowy Sigma. 00010402) zmniejsza to hamowanie.
Immunogen
Czynnik ludzki H
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)