TRACRRNAMOD
9689 Cas9 Syntetyczne zmodyfikowane tracrRNA
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 vial
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Tworzenie nokautów genów w wielu liniach komórkowych
- Całkowity nokaut genów niepodatnych na RNAi
- Tworzenie linii komórkowych knock-in z promotorami, znacznikami fuzyjnymi lub reporterami zintegrowanymi z endogennymi genami
- Generowanie transgenicznych zwierząt poprzez mikroiniekcję zarodka lub elektroporację
Cechy i korzyści
Powiązanie
Odwiedź stronę SigmaAldrich.com/CRISPRessentials, aby przejrzeć dostępne źródła Cas9.
Zamów crRNA na stronie SigmaAldrich.com/CRISPR
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.