CAS9GFPPRO
Cas9-GFP Protein
from Streptococcus pyogenes, fused with enhanced GFP, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
Synonim(y):
Cas9-EGFP, SpCas9-EGFP, SpCas9-GFP
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
opakowanie
pkg of 1 kit (3 components)
gen reporterowy
GFP
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
An N-terminally fused enhanced green fluorescent protein with an excitation peak at 488 nm and emission peak at 509 nm allows for visualization of transfected RNP complex in addition to utility in flow cytometry applications. The protein also contains three varied nuclear localization sequences postioned for optimal activity.
Zastosowanie
- Functional Genomics
- Target Validation
- Genome Editing
- Fluorescence Microscopy
- Flow Cytometry
Cechy i korzyści
- Highly specific
- Highly active
- Ready-to-inject/transfect
Opakowanie
- pkg of 50 μg( ≥260 pmol )
- pkg of 250 μg( ≥1300 pmol )
Komponenty
- one vial of lyophilzed Cas9-GFP recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× dilution buffer
- one vial containing 1 mL of nuclease-free water with glycerol
Zasada
Rekonstytucja
Inne uwagi
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Sigma-Aldrich® sgRNA, crRNA and tracrRNA come HPLC purified as standard with our performance guarantee—even for custom designs.
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.