TRACRRNA05N
SygRNA™ Cas9 Synthetic tracrRNA
SygRNA™ SpCas9 tracrRNA
Synonim(y):
RNA scaffold
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5 nmol × Tube (HPLC)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Creation of gene knockouts
- Creation of knock-in animals or cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Cechy i korzyści
Powiązanie
Learn more about SygRNA™ tracrRNA
Need custom tracrRNA ?
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
The CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) system was discovered in bacteria, where it functions as an adaptive immune system against invading viral and plasmid DNA.
Sigma-Aldrich® sgRNA, crRNA and tracrRNA come HPLC purified as standard with our performance guarantee—even for custom designs.
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.