Kluczowe dokumenty
CAS9PROT
Cas9 Protein
from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Synonim(y):
Cas9, SpCas9, SpyCas9
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
opakowanie
pkg of 1 kit (3 components)
Zastosowanie
CRISPR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Highly specific
- Highly active
- Ready-to-inject/transfect
Opakowanie
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
Komponenty
- one vial of Cas9 recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× dilution buffer
- one vial containing 1 mL of nuclease-free water with glycerol
Zasada
Rekonstytucja
Inne uwagi
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- Cas9-NLS from Streptococcus pyogenes, expressed in Escherichia coli
- Dilution buffer for Cas9 proteins
- Reconstitution solution for Cas9 proteins
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Zestaw Sigma-Aldrich® T7E1 do wykrywania niedopasowania pozwala łatwo zweryfikować eksperymenty edycji genów CRISPR, zapewniając udaną edycję.
Protokoły
The CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) system was discovered in bacteria, where it functions as an adaptive immune system against invading viral and plasmid DNA.
Sigma-Aldrich® sgRNA, crRNA and tracrRNA come HPLC purified as standard with our performance guarantee—even for custom designs.
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.