Kluczowe dokumenty
FNCAS9TRACR
Sigma-Aldrich
SygRNA FnCas9 Synthetic tracrRNA
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
opakowanie
pkg of 1 vial
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The SygRNA synthetic RNA system recruits FnCas9 nuclease to specific double stranded DNA targets. The FnCas9 tracrRNA (trans-activating crRNA) binds to a FnCas9 crRNA (CRISPR RNA) and the resulting crRNA-tracrRNA complex guides FnCas9 protein to crRNA-specified sites in double stranded DNA. SygRNA FnCas9 synthetic tracrRNA and crRNAs are optimized for use with FnCas9 protein and compatible with a variety of nucleic acid delivery and digestion methods. To purchase custom crRNAs click "Request Quotation for Custom crRNA Synthesis" at sigma.com/SygRNA
Zastosowanie
Functional Genomics/Genome Editing/Molecular Biology/Molecular Cloning/Synthetic Biology
Cechy i korzyści
HPLC-purified SygRNA FnCas9 tracrRNA oligo is optimized for use with target-specific Francisella novicida Cas9 crRNA and FnCas9 protein for genome editing applications, large fragment molecular cloning, and programmable restriction digestion.
Postać fizyczna
Dry
Uwaga dotycząca przygotowania
Resuspend SygRNA FnCas9 tracrRNA oligo in RNase-free Tris-containing buffer with a pH 8.0 or less.
Informacje prawne
SygRNA is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.