Kluczowe dokumenty
Z671797
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS7, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, platform size 200 mm × 200 mm
Synonim(y):
laboratoryjne płyty grzejne, płyty grzewcze
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
Materiały
ceramic plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3581200
IKA C-MAG HS 7 IKAMAG
Parametry
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
rozmiar platformy
200 mm × 200 mm
pojemność mieszadła
10 L
masa
11 lb
moc wyjściowa
1000 watts (heater)
Opis ogólny
C-MAG HS 7 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Cechy i korzyści
  • Mocny silnik do mieszania objętości do 10 l (H2O)
  • Stały obwód bezpieczeństwa 550°C
  • Wskaźnik Hot Top >> ostrzeżenie o gorącej powierzchni, aby zapobiec poparzeniom!
  • Dokładne ustawienie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego (LED)
  • Tuleja zgodna z DIN 12878 do podłączenia termometru kontaktowego, np. ETS-D5, umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury
  • Cyfrowy wyświetlacz kodów błędów
  • Podwyższony panel sterowania chroniący przed wyciekiem cieczy
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)