Kluczowe dokumenty
Z403571
IKA® supports for stirring hot plates
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
Materiały
aluminum (cast aluminum)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 0002437700
kolor
none
Opis ogólny
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)