Z767778
IKA® C-MAG HS digital IKAMAG™ hot plate magnetic stirrers
model, HS 10, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Polecane produkty
Materiały
ceramic plate
opis
glass ceramics heating plate
heating rate 5 K/min
temp sensor PT-1000
Właściwości
CSA approved
model HS 10
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 4240400
Parametry
0-6 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
szer. × wys. × śr.
300 mm × 105 mm × 415 mm
płytka szer. × dł.
260 mm × 260 mm
pojemność mieszadła
15 L
moc wyjściowa
1500 W
Opis ogólny
- Mocny silnik do mieszania objętości do 15 l (H2O)
- Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury docelowej i rzeczywistej na wyświetlaczu LCD
- Bezpośrednie podłączenie czujnika temperatury PT 1000 umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury (w zestawie)
- Wyświetlanie rzeczywistej wartości temperatury w medium z rozdzielczością 0,1 K przy użyciu czujnika temperatury PT 1000
- 3 tryby pracy do wyboru (standardowy, bezpieczny, ochrona przed regulacją)
- Stały obwód bezpieczeństwa 550°C
- Wskaźnik Hot Top >> ostrzeżenie o gorącej powierzchni, aby zapobiec oparzeniom!
- Cyfrowy wyświetlacz kodów błędów
- Podwyższony panel sterowania dla ochrony przed wyciekiem cieczy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z767778-1EA | 4061834792253 |