Kluczowe dokumenty
Z767735
IKA® C-MAG HS digital IKAMAG hot plate magnetic stirrers
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Kod UNSPSC:
41102423
NACRES:
NB.72
Materiały
ceramic plate
opis
glass ceramics heating plate
heating rate 5 K/min
temp sensor PT-1000
Właściwości
CSA approved
model HS 7
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 3487000
Parametry
1-10 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
szer. × wys. × śr.
215 mm × 105 mm × 330 mm
szer. × dł.
180 mm × 180 mm
pojemność mieszadła
10 L
moc wyjściowa
1000 W
Opis ogólny
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
  • Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control included in delivery)
  • Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
  • 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1