opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Promotor
Promoter name: CMV
selection
kanamycin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Komponenty
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Zasada
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Typical transfection concentrations used in literature are in the ranges of >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of Cas9 plasmid combined with >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of U6-gRNA plasmids. (All dosages above assume 0.5 to 1 million cells nucleofected)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
CRISPR endonucleases have shown wide variation in their activity, even among multiple CRISPRs designed within close genomic proximity.
View experimental data showing crispr/cas expression and enrichment using FACS
Protokoły
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Dowiedz się więcej o CRISPR Cas9, czym jest i jak działa. CRISPR to nowe, przystępne cenowo narzędzie do edycji genomu, umożliwiające dostęp do edycji genomu dla wszystkich.
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing
Powiązane treści
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics jest wiodącym dostawcą technologii edycji i wyciszania genów, w tym CRISPR, Cas9, syntetycznego RNA prowadzącego (sgRNA) i Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics jest wiodącym dostawcą technologii edycji i wyciszania genów, w tym CRISPR, Cas9, syntetycznego RNA prowadzącego (sgRNA) i Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).