Kluczowe dokumenty
DCAS9PROT
dCas9-3XFLAG™-Biotin Protein
from Streptococcus pyogenes with D10A and H840A mutations, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Synonim(y):
Cas9 D10A H840A, Dead Cas9, dCas9, catalytically inactive Cas9
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
opakowanie
pkg of 1 kit (3 components)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Highly specific
- Suitable for genomic DNA detection/isolation
- Ready-to-inject/transfect
Opakowanie
- pkg of 50 μg (≥ 300 pmol)
- pkg of 250 μg (≥ 1500pmol)
Komponenty
- one vial of dCas9 recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× dilution buffer
- one vial containing 1 mL of Nuclease free water with glycerol
Zasada
Rekonstytucja
Inne uwagi
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Sigma-Aldrich® sgRNA, crRNA and tracrRNA come HPLC purified as standard with our performance guarantee—even for custom designs.
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.