Kluczowe dokumenty
DCAS9P300
Sigma-Aldrich
Sigma CRISPR dCas9-p300 Activator Expression Plasmid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.51
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Zastosowanie
CRISPR
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A gene activation system based on a fusion of inactive Cas9 or dCas9 to the catalytic histone acetyltransferase (HAT) core domain of the human E1A-associated protein p300. The dCas9-p300 CRISPR Gene Activator with the p300 domain represents a distinct mechanism of action relative to dCas9-VP64 or other similar gene activation motifs. The p300 histone acetyltransferase protein opens a transcriptional highway by releasing the DNA from its heterochromatin state and allowing for continued and robust gene expression by the endogenous cellular machinery. The Cas9 expression plasmids use the CMV promoter for strong transient expression of Cas9. Alternate promoters can be substituted by replacement of CMV using MluI and NheI. Also, the Cas9 expression plasmids can be linearized using XbaI for T7-based mRNA production.
Zastosowanie
  • Functional Genomics/Target ValidationEpigenetic Modification
  • Transcriptional Activation
Cechy i korzyści
  • The Sigma CRISPR dCas9p300 plasmid co-expresses p300-HAT and GFP, to easily monitor delivery and expression in your target cell type (figure 1)gRNAs can successfully direct nuclease-deficient Cas9 (dCas9) fused to p300 HAT catalytic domain to increase levels of histone acetylation and endogenous gene expressionThe dCas9-p300 histone acetylation approach represents a distinct mechanism of action relative to dCas9-VP64 or other similar gene activation motifs
Komponenty
1 vial containing 1ug of dCas9-p300 plasmid.
Powiązanie
To order U6-gRNA plasmids, please visit sigma.com/crisprs
Click here for more information on dcas9-p300 Gene Activator Expression Plasmid.
Inne uwagi
Must be used with U6-gRNA only expressing plasmid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma has developed a gene activation system based on a fusion of dCas9 to the catalytic histone acetyltransferase (HAT) core domain of the human E1A-associated protein p300.
Sigma opracowała system aktywacji genów oparty na fuzji dCas9 z katalityczną domeną rdzenia acetylotransferazy histonowej (HAT) ludzkiego białka p300 związanego z E1A.
Powiązane treści
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics jest wiodącym dostawcą technologii edycji i wyciszania genów, w tym CRISPR, Cas9, syntetycznego RNA prowadzącego (sgRNA) i Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics jest wiodącym dostawcą technologii edycji i wyciszania genów, w tym CRISPR, Cas9, syntetycznego RNA prowadzącego (sgRNA) i Zinc Finger Nuclease (ZFN).