TGEN-CNP
Rekombinowane białko nickaza Cas9
lyophilized powder
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Formularz
lyophilized powder
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 250 μg
pkg of 50 μg
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Rekombinowane białka Cas9 (∼160 KD) są gotowymi do użycia odczynnikami do eksperymentów inżynierii genomowej.
W połączeniu z docelowym RNA, białka Cas9 tworzą gotowe do użycia nukleazy odpowiednie do transfekcji kultur komórkowych i przyspieszonego rozwoju genetycznie zmodyfikowanych zwierząt poprzez wstrzyknięcie jednokomórkowego zarodka.
W połączeniu z docelowym RNA, białka Cas9 tworzą gotowe do użycia nukleazy odpowiednie do transfekcji kultur komórkowych i przyspieszonego rozwoju genetycznie zmodyfikowanych zwierząt poprzez wstrzyknięcie jednokomórkowego zarodka.
Cechy i korzyści
- Wysoce specyficzny
- Wysoka aktywność
- Gotowy do wstrzyknięcia/transfekcji
Opakowanie
Zestaw jest dostępny w dwóch rozmiarach:
- TGEN-CNP-50UG
- TGEN-CNP-250UG
Komponenty
Each kit consists of:
- one vial of Cas9 recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1x dilution buffer
- one vial containing 1mL of Nuclease free water with glycerol
Zasada
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów.
Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB.
Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB.
Powiązanie
Skorzystaj z naszego narzędzia CRISPR Selection Tool, aby zamówić gRNA na stroniesigma.com/crisprs
Dowiedz się więcej o Rekombinowane białko Nickaza Cas9
Dowiedz się więcej o Rekombinowane białko Nickaza Cas9
Postać fizyczna
Liofilizowane rekombinowane białko_Sp_Cas9
Uwaga dotycząca przygotowania
Zaleca się ponowne zawieszenie liofilizowanego białka Cas9 w wodzie wolnej od nukleaz, zawierającej 50% glicerolu, dostarczonej w zestawie, aby uzyskać pożądane stężenie
.
Roztwór należy pozostawić do inkubacji w temperaturze pokojowej (20-23 °C) przez 10 minut. Odwirować bezpośrednio przed użyciem.
.
Roztwór należy pozostawić do inkubacji w temperaturze pokojowej (20-23 °C) przez 10 minut. Odwirować bezpośrednio przed użyciem.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)