Kluczowe dokumenty
CAS9GFPVP
Sigma-Aldrich
Plazmid Lenti Cas9-GFP
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
liquid
opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
gen reporterowy
GFP
Wybór
ampicillin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produkt ten jest plazmidem lentiwirusowym, który wykorzystuje promotor EF1 alfa do napędzania ekspresji Cas9 i GFP połączonych peptydem 2A (EF1a-Cas9-2A-GFP), umożliwiając łatwą wizualizację udanej transfekcji lub transdukcji. Użyj plazmidu lentiwirusowego Cas9 firmy Sigma do generowania cząstek lentiwirusowych i wydajnej produkcji stabilnych linii komórkowych wyrażających Cas9 do edycji genomu opartej na CRISPR. Plazmid lentiwirusowy Cas9-GFP firmy Sigma jest częścią dwuczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresji Cas9 i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Zastosowanie
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Tworzenie nokautów genów w wielu liniach komórkowych
  • Całkowity nokaut genów niepodatnych na RNAi
  • Produkcja cząsteczek lentiwirusowych wyrażających Cas9-GFP
Cechy i korzyści
  • Wysoka specyficzność
  • Wysoka aktywność
  • Gotowy do użycia oczyszczony plazmid DNA
Zasada
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą pojedynczego gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)