Kluczowe dokumenty
C3B9
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 00020913-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00020913-1VL
ImmunoDon
Mouse spleen
Szpiczak
Sp2-0/Ag
Reaktywność
Anti-Acetylated α-Tubulin
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG12b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Hybrydoma mysz x mysz
Opis linii komórkowej
Szczepionka C3B9 została opracowana poprzez immunizację myszy wyekstrahowanym cytoszkieletem T. brucei brucei i połączenie mysich komórek śledziony ze szpiczakiem Sp2-0/Ag.
Immunogen
Cytoszkielet T. brucei brucei (ekstrahowany detergentem)
Zastosowanie
Wykrywanie acetylowanej α-tubuliny.
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 1-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)