Kluczowe dokumenty
BF-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 21712, fish caudal trunk, Fibroblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
fish caudal trunk
opakowanie
tube of 5 μg 00021712-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00021712-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n=48, stem-line = 48 with scattering from 36-121
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ryby, narybek błękitka
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa BF-2 została uzyskana z trypsynizowanej zawiesiny połączonych części ogonowych tułowia jednorocznych palców narybku Bluegill (Lepomis macrochirus). Stwierdzono, że komórki są podatne na działanie różnych wirusów rybich, w tym wirusa limfocystis, wirusa posocznicy krwotocznej (VHSV), wirusa zakaźnej martwicy trzustki (IPNV) i wirusa obrzęku kijanek (TEV) żab. Monowarstwa komórek jest konfluentna po 48-56 godzinach przy zastosowaniu stosunku podziału 1:4. Nr katalogowy w CCLV (deponent) to RIE 193.
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:4 do 1:6 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; komórki replikują się w temperaturze 15-33ºC, optymalna temperatura 23-26ºC; monowarstwa jest stabilna przez co najmniej 10 dni, podłoże podtrzymujące powinno zawierać MEM(EBSS) + 740 mg/l NaHCO3 + 1,2g/l.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)