Kluczowe dokumenty
SSN-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96082808, fish unknown/unspecified, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
fish unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 96082808-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96082808-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Aneuploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Narybek wężogłowa pręgowanego, spontaniczna produkcja retrowirusa typu c
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ryb SSN-1 została zainicjowana z całej tkanki narybku Channa (Ophicephalus) striatus, potocznie nazywanego "wężogłowem prążkowanym". SSN-1 spontanicznie produkuje i uwalnia endogenny retrowirus typu C zależny od Mn²+. Linia komórkowa jest odpowiednia do izolacji wirusów rybich i jest podatna na rabdowirusy zespołu epizootycznego i nodawirusy ryb. SSN-1 był wcześniej zakażony mykoplazmą, ale został wyeliminowany i uzyskał wynik ujemny po co najmniej 10 pasażach.
Zastosowanie
Izolacja patogenów wirusowych ryb
pożywka hodowlana
L15 + 2mM Glutaminy + 5-10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podziel subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA. Trypsynę należy stosować bardzo ostrożnie; 25-30°C, może być wrażliwa na światło, dlatego należy unikać długotrwałej ekspozycji na jasne światło. Linie komórkowe ryb łatwo odrywają się podczas transportu, jeśli hodowla jest bardzo młoda. Po reanimacji należy podzielić komórki w stosunku 1:3 do 1:4 i hodować przez co najmniej tydzień z 1-2 zmianami pożywki przed wysyłką.
Podczas reanimacji zamrożonej ampułki komórek zalecamy wysiewanie komórek na wyższym poziomie wysiewu, tj. 4 x10 000/cm². Komórki mogą potrzebować do 10 dni, aby osiągnąć 70% po reanimacji i subkulturze. W związku z tym kolby należy wymieniać po 4-5 dniach, aby pobudzić wzrost.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)