Kluczowe dokumenty
SAB4503272
Sigma-Aldrich
Anti-CASP-1 (Cleaved-Asp210) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ICE, IL-1 β, IL-1 β converting enzyme, IL-1BC, caspase-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25 kDa
antigen 45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Asp210)
informacje o genach
human ... CASP1(834)
Opis ogólny
Kaspaza-1 jest również znana jako enzym konwertujący interleukinę-1β (ICE). Znajduje się na ludzkim chromosomie 11q22.2. Ma 10 eksonów, N-końcową domenę CARD (domena aktywacji i rekrutacji kaspaz), dużą podjednostkę P20 i małą podjednostkę P10. CASP-1 występuje w leukocytach, monocytach i komórkach nabłonkowych.
Przeciwciało anty-CASP-1 (Cleaved-Asp210) wykrywa endogenne poziomy fragmentu aktywowanego białka CASP-1 (Cleaved-Asp210).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej IL-1 beta.
Zakres immunogenu: 161-210
Działania biochem./fizjol.
Kaspaza-1 może przekształcać cytokiny prozapalne, interleukinę-1β (IL-1β) i interleukinę-18 (IL-18) w ich aktywne formy. Bierze udział w piroptozie. Ulega nadekspresji w aorcie pacjentów z miażdżycą naczyń wieńcowych. CASP-1 pomaga w przetrwaniu komórek gospodarza poprzez indukcję biogenezy błony w celu przywrócenia upośledzenia spowodowanego przez toksyny tworzące pory.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CASP1 (caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase)).
Kumar Y, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2008)
Monocyte Caspase-1 Is Released in a Stable, Active High Molecular Weight Complex Distinct from the Unstable Cell Lysate-Activated Caspase-1.
Shamaa OR, et al.
PLoS ONE, 10(11) (2015)
Overexpression of caspase-1 in aorta of patients with coronary atherosclerosis
Zheng F, et al.
Heart, Lung & Circulation, 23(11), 1070-1074 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4503272-100UG4061837746093