CAR
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fish fin
opakowanie
tube of 5 μg 89072611-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89072611-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Tkanka płetwy złotej rybki
Opis linii komórkowej
Komórki wspierają wzrost czynnika płetw gruntowych z CPE w temperaturze 20°C i 25°C. Podatne również na zakaźny wirus martwicy trzustki pstrąga w temperaturze 28°C.
Zastosowanie
Czynniki wzrostu i badania nad wirusami: Zakaźny wirus martwicy trzustki
pożywka hodowlana
BME (HBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 15% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Podziel subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 25°C. Linie komórkowe ryb łatwo odrywają się podczas transportu, jeśli hodowla jest zbyt młoda. Po resuscytacji podziel komórki w stosunku 1:3 do 1:4 i hoduj przez co najmniej tydzień z 1-2 podłożami ch
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)