Linia komórkowa CHSE-214
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91041114, fish embryo, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fish embryo
opakowanie
tube of 5 μg 91041114-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91041114-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Zarodek łososia
Opis linii komórkowej
Pochodzi z zarodka łososia Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), jest podatny na szeroki zakres wirusów rybich i w wielu przypadkach replikuje wysokie miana.
Zastosowanie
Linia komórkowa CHSE-214 została wykorzystana do wzrostu i miareczkowania wirusa zakaźnej martwicy trzustki (IPNV) z próbek. Została również wykorzystana do przeprowadzenia testów infekcji komórkowej w celu określenia wpływu izolatów eksponowanych na kwas tropoditiowy (TDA).
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6; tj. wysiewać 1-4 x 10 000 komórek na cm przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA, komórki oddzielają się po 5-10 minutach w temperaturze pokojowej. Hodować komórki w ciemności (np. owinięte w folię); 5%CO2; 21°C. Zamrozić komórki w 5% DMSO i 95% płodowej surowicy bydlęcej (FBS). Linie komórkowe ryb łatwo odrywają się podczas transportu, jeśli hodowla jest zbyt młoda. W celu reanimacji kolby należy obsiać 4-5 x 10 000 komórek na cm, a następnie podzielić komórki w stosunku 1:3 do 1:4 i hodować przez co najmniej tydzień z 1-2 zmianami pożywki przed wysyłką.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)