Kluczowe dokumenty
CHSE-214
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 21714, fish embryo, Fibroblast-like
Synonim(y):
CHSE/F
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
fish embryo
opakowanie
tube of 5 μg 00021714-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00021714-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Miętus zwyczajny (Lepomis macrochirus), normalny
Opis linii komórkowej
Linia ryb CHSE/F została uzyskana z zarodka Lepomis macrochirus (Common bluegill). Jest ona podatna na różne wirusy ryb, w tym wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNV), wirus posocznicy krwotocznej (VHSV), wirus wiosennej wiremii karpia (SVCV) i wirus zakaźnej martwicy trzustki (IPNV).
ECACC został poinformowany przez CCLV, że ta linia komórkowa pochodzi z Lepomis macrochirus (Bluegill), a nie Oncorhynchus tshawytscha (Chinook salmon), jak pierwotnie zgłoszono. Zostało to potwierdzone przez sekwencjonowanie DNA w ECACC. CCLV zmieniło nazwę linii komórkowej na CHSE/F, aby to wskazać. Linia ta jest stosowana w diagnostyce wirusowej i daje lepsze wyniki niż BF-2 (numer katalogowy Sigma 00021712), powszechnie stosowana linia komórkowa Lepomis macrochirus. Sekwencja obu linii (BF-2 i CHSE/F posiadają tę samą wymianę nukleotydów, ale różnią się zachowaniem w hodowli i rozmnażaniem wirusa.
Zastosowanie
Badania nad wirusami ryb
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:6 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; hodować komórki w ciemności (np. owinięte folią) w temperaturze 20-26ºC z optymalną temperaturą 26ºC; monowarstwa jest stabilna przez co najmniej 10 dni z pożywką podtrzymującą zawierającą 1-2% FBS.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)