Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa Hep G2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 85011430, human liver, Epithelial
Synonim(y):
Komórki HepG2
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human liver
opakowanie
tube of 5 μg 85011430-DNA-5UG
vial of  cells 85011430-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 55
morfologia
Epithelial
produkty
Prothrombin, antithromin III, alpha-foetoprotein complement, C3 and C4 activator, fibrinogen
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak hepatocytów rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa Hep G2 została wyizolowana z biopsji wątroby mężczyzny rasy kaukaskiej w wieku 15 lat z dobrze zróżnicowanym rakiem wątrobowokomórkowym. Komórki wydzielają wiele głównych białek osocza, np. albuminę, α2-makroglobulinę, α 1-antytrypsynę, transferynę i plazminogen. Zostały one z powodzeniem wyhodowane w systemach hodowli na dużą skalę. Nie wykryto antygenów powierzchniowych wirusa zapalenia wątroby typu B. Komórki reagują na stymulację ludzkim hormonem wzrostu.
Zastosowanie
Badanie funkcji hepatocytów i ekspresji specyficznych białek
Ludzka linia komórkowa Hep G2 została wykorzystana do badania cytotoksyczności cząsteczek uwalniających tlenek węgla i rozpuszczalników organicznych na komórkach HepG2 oraz do oceny aktywności antyproliferacyjnej wodnych zewnątrzkomórkowych polisacharydów (AEPS) dla HepG2 przy użyciu testu kolorymetrycznego MTT.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9,13
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 9
TPOX: 8,9
vWA: 17
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS)+ 2mM glutamina + 1% Non Essential Amino Acids NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej FBS / FCS.
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) od 1:3 do 1:6, tj. wysiewać 2-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Komórki mogą potrzebować 6 dni, aby utworzyć zwartą monowarstwę bez zmiany pożywki, jeśli są wysiewane w stosunku 1:4. Do tego czasu wzrost następuje głównie w wyspach.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)