Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa Hep 3B
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86062703, human liver, Epithelial
Synonim(y):
Komórki HEP3B217, Komórki Hep 3B2.1-7, Komórki Hep3B
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human liver
opakowanie
tube of 5 μg 86062703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86062703-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, modal no. 60
morfologia
Epithelial
produkty
Alpha-foetoproteins, Hepatitis B Surface Antigen (HBSAg), albumin, transferrin, fibrinogen, complement (C3), alpha-2-macroglobulins
receptory
Not specified
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 8-letniego mężczyzny. Komórki zawierają zintegrowany genom wirusa zapalenia wątroby typu B. Jednak obecnie nie ma dowodów na to, że ta linia komórkowa wytwarza zakaźnego wirusa zapalenia wątroby typu B. Z komórkami należy obchodzić się w warunkach laboratoryjnych na poziomie hermetyczności 2. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 8
D13S317: 12,14
D16S539: 10
D5S818: 13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 9
vWA: 17
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów nieistotnych (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdziel hodowle subkonfluentne (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 1-3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)