88021102
Linia komórkowa Chang Liver (pochodna HeLa)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, human cervix, Epithelial
Synonim(y):
Chang Liver cell line (HeLa derivative)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human cervix
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
tube of 5 μg 88021102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88021102-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 70
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Opakowanie
Profil DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 12,14
D16S539: 9,10
D5S818: 12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
88021102-1VL | 4061833057186 |